1-Naphthylisothiocyanat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
128240050 128240100
ACRO128240050EA 81.8 EUR
ACRO128240050 ACRO128240100
1-Naphthylisothiocyanat 98%
1-Naphthylisothiocyanat
Formel: C₁₁H₇NS
Molecular Weight: 185.25 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (0.2 mmHg)
Schmelzpunkt: 55.5…57 °C
Dichte: 1.81
MDL: MFCD00003882
CAS-Nummer: 551-06-4
EINECS: 208-990-8
UN: 2811
ADR: 6.1
Merck Index: 12,06498
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
GC ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (5 % in water)