2'-Nitroacetophenon 95%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Nitro-1-acetylbenzol, o-Nitroacetophenon

128320025 128320200
ACRO128320025EA 25.4 EUR
ACRO128320025 ACRO128320200
2'-Nitroacetophenon 95%
2'-Nitroacetophenon
Formel: C₈H₇NO₃
Molecular Weight: 165.15 g/mol
Siedepunkt: 159 °C (16 mmHg)
Schmelzpunkt: 28…30 °C
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007144
CAS-Nummer: 577-59-3
EINECS: 209-414-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Orange to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Stabilizer 0.05 % BHT


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR