3-Nitrobenzaldehyd 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
128411000
128415000
ACRO128411000EA
29.8
EUR
ACRO128411000
ACRO128415000
3-Nitrobenzaldehyd 99%
3-Nitrobenzaldehyd
Formel:
C₇H₅NO₃ Siedepunkt: 232 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 56…59 °C Dichte: 1,481 g/cm³ (0 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007249 CAS-Nummer: 99-61-6 EINECS: 202-772-6 UN: 3077 Merck Index: 12,06684 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to yellow-brown Granular powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 56 to 59 °C |
Water | ≤0.5 % |
GC | ≥98.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...