2-Nitrobenzonitril 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
128470100
ACRO128470100EA 35.9 EUR
ACRO128470100
2-Nitrobenzonitril 98%
2-Nitrobenzonitril
Formel: C₇H₄N₂O₂
Siedepunkt: 165 °C (16 mmHg)
Schmelzpunkt: 110,8…111.8 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007044
CAS-Nummer: 612-24-8
EINECS: 210-301-0
UN: 3439
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 112 °C
GC ≥97.5 %