4-Nitrobenzonitril 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

128480250 128481000
ACRO128480250EA 53.1 EUR
ACRO128480250 ACRO128481000
4-Nitrobenzonitril 97%
4-Nitrobenzonitril
Formel: C₇H₄N₂O₂
Schmelzpunkt: 144…149 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007279
CAS-Nummer: 619-72-7
EINECS: 210-610-0
UN: 3439
ADR: 6.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 149 °C
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR