2-Nitrobenzylalkohol 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: (2-Nitrophenyl)methanol

128510250 128511000 128510050
ACRO128510250EA 51.2 EUR
ACRO128510250 ACRO128511000 ACRO128510050
2-Nitrobenzylalkohol 97%
2-Nitrobenzylalkohol
Formel: C₇H₇NO₃
Siedepunkt: 270 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 69…73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007186
CAS-Nummer: 612-25-9
EINECS: 210-302-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 73 °C
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR