Nitroblau-Tetrazoliumchlorid Monoydrat (NBT) 90%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 5,5'-Diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylen)ditetrazoliumdichlorid, 3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-biphenylen)di(2-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazoliumchlorid), 3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-biphenylen)bis(2-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazoliumchlorid)
128590010 128590050
ACRO128590010EA 207 EUR
ACRO128590010 ACRO128590050
Nitroblau-Tetrazoliumchlorid Monoydrat (NBT) 90%
Nitroblau-Tetrazoliumchlorid Monoydrat (NBT)
Formel: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆·H₂O·CH₄O
Schmelzpunkt: >170 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00150013
CAS-Nummer: 298-83-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (105°C)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥88 %