2-Nitrozimtaldehyd 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
128610050
ACRO128610050EA 30.8 EUR
ACRO128610050
2-Nitrozimtaldehyd 98%
2-Nitrozimtaldehyd
Formel: C₉H₇NO₃
Schmelzpunkt: 125…129 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007188
CAS-Nummer: 1466-88-2
EINECS: 215-988-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to yellow-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 129 °C
GC ≥97.5 %