n-Nonadecan 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
129100250 129101000
ACRO129100250EA 33.1 EUR
ACRO129100250 ACRO129101000
n-Nonadecan 99%
n-Nonadecan
Formel: H₃C(CH₂)₁₇CH₃
Siedepunkt: 330 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 32…34 °C
Dichte: 0,7845 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 168 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009012
CAS-Nummer: 629-92-5
EINECS: 211-116-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96 %