Norcampher 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 2,5-Methanocyclohexanon, 2-Norbornanon, 2-Oxonorbornan, Bicyclo[2.2.1]-2-heptanon

129250050 129250250 129251000
ACRO129250050EA 34.4 EUR
ACRO129250050 ACRO129250250 ACRO129251000
Norcampher 99%
Norcampher
Formel: C₇H₁₀O
Molecular Weight: 110.16
Siedepunkt: 168…172 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 88…91 °C
Dichte: 1.03
Flammpunkt: 33 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00074823
CAS-Nummer: 497-38-1
EINECS: 207-846-1
UN: 1325
ADR: 4.1 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless to white Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
UV at 320 nm A: ≤0.03
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤5 ppm
Titration with NaOH ≥99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR