n-Octadecan 99+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

129290050 129292500 129290010
ACRO129290050EA 22.2 EUR
ACRO129290050 ACRO129292500 ACRO129290010
n-Octadecan 99+%
n-Octadecan
Formel: H₃C(CH₂)₁₆CH₃
Siedepunkt: 317 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 28…31 °C
Dichte: 0,777 g/cm³
Flammpunkt: 166 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009007
CAS-Nummer: 593-45-3
EINECS: 209-790-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to yellow Solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 31 °C
GC ≥99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR