L(+)-Ornithin Hydrochlorid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
129560250
129561000
129565000
ACRO129560250EA
37.1
EUR
ACRO129560250
ACRO129561000
ACRO129565000
L(+)-Ornithin Hydrochlorid 99%
Formel:
C₅H₁₂N₂O₂·HCl Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064562 CAS-Nummer: 3184-13-2 EINECS: 221-678-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |
Solubility | (5 % in 1 N HCl) Clear colorless |
Specific optical rotation | +21° to +24° (20°C, 589 nm) (c=5, 1 N HCl) |