2-Indolinon 97%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
129670250
129671000
129670050
ACRO129670250EA
152
EUR
ACRO129670250
ACRO129671000
ACRO129670050
2-Indolinon 97%, rein
2-Indolinon
Formel:
C₈H₇NO Siedepunkt: 227 °C (73 mmHg) Schmelzpunkt: 123…128 °C Dichte: 1,32 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005711 CAS-Nummer: 59-48-3 EINECS: 200-429-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Beige to yellow to orange to pink-brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 123 to 128 °C |
HPLC | ≥96.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...