1,5-Pentandiol 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: Pentamethylenglykol, Pentamethylenglycol, 1,5-Dihydroxypentan

129950010 129951000 129955000 129950050
ACRO129950010EA 91.7 EUR
ACRO129950010 ACRO129951000 ACRO129955000 ACRO129950050
1,5-Pentandiol 98%
1,5-Pentandiol
Formel: C₅H₁₂O₂
Molecular Weight: 104.15 g/mol
Siedepunkt: 242 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –18 °C
Dichte: 0.994 g/cm³
Flammpunkt: 135 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002978
CAS-Nummer: 111-29-5
EINECS: 203-854-4
Merck Index: 12,07256

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Elemental Analysis 14.96 to 16.17 % N
Residue after evaporation ≤0.01 %
Peroxides ≤50 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR