Perylen 99+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

130070010 130070050
ACRO130070010EA 34.5 EUR
ACRO130070010 ACRO130070050
Perylen 99+%
Perylene
Formel: C₂₀H₁₂
Siedepunkt: 443 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 277…280 °C
Dichte: 1,362 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004142
CAS-Nummer: 198-55-0
EINECS: 205-900-9
Merck Index: 12,07325

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Ochre to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 277 to 280 °C
HPLC ≥99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR