1,3-Phenylendiessigsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2'-(1,3-Phenylene)diacetic acid
130500010
ACRO130500010EA 31.2 EUR
ACRO130500010
1,3-Phenylendiessigsäure 97%
1,3-Phenylendiessigsäure
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Molecular Weight: 194,19 g/mol
Schmelzpunkt: 173…177 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004341
CAS-Nummer: 19806-17-8
EINECS: 243-332-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 179 °C
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %