Diphenylether 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Phenoxybenzol, Diphenyloxid

130600010 130605000 130601000 130600025 130600100
ACRO130600010EA 41 EUR
ACRO130600010 ACRO130605000 ACRO130601000 ACRO130600025 ACRO130600100
Diphenylether 99%
Diphenylether
Formel: C₁₂H₁₀O
Molecular Weight: 170.21 g/mol
Siedepunkt: 259 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 26…30 °C
Dichte: 1.073 g/cm³
Flammpunkt: 115 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003034
CAS-Nummer: 101-84-8
EINECS: 202-981-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,07442

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5795 to 1.5815 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR