N-Phenyl-o-phenylendiamin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Aminodiphenylamin, N-(2-Aminophenyl)anilin
130770500
ACRO130770500EA 129 EUR
ACRO130770500
N-Phenyl-o-phenylendiamin 97%
N-Phenyl-o-phenylendiamin
Formel: C₁₂H₁₂N₂
Siedepunkt: 106…108 °C (0,4 mmHg)
Schmelzpunkt: 77…82 °C
Dichte: 1,234 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007685
CAS-Nummer: 534-85-0
EINECS: 208-606-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Pink to grey-brown to violet Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 82 °C
GC ≥96.0 %