3-Phenylpropylamin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Amino-3-phenylpropane, 1-Amino-3-phenylpropan
130880250
ACRO130880250EA 51.8 EUR
ACRO130880250
3-Phenylpropylamin 98%
3-Phenylpropylamin
Formel: C₉H₁₃N
Molecular Weight: 135,21 g/mol
Siedepunkt: 221 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,95 g/cm³
Flammpunkt: 90 °C
MDL: MFCD00008224
CAS-Nummer: 2038-57-5
EINECS: 218-012-1
UN: 2735
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5240 to 1.5260 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥97.5 %
Peroxides ≤20 ppm