Phthalazin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
131050100
ACRO131050100EA 99.4 EUR
ACRO131050100
Phthalazin 98%
Phthalazine
Formel: C₈H₆N₂
Schmelzpunkt: 88…92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006908
CAS-Nummer: 253-52-1
EINECS: 205-963-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 92 °C
GC ≥97.5 %