2-Propanthiol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Isopropylmercaptan, 2-Mercaptopropan, Isopropanthiol
131440500
131445000
131440025
ACRO131440500EA
23.4
EUR
ACRO131440500
ACRO131445000
ACRO131440025
2-Propanthiol 98%
2-Propanthiol
Formel:
C₃H₈S Siedepunkt: 57…60 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –131 °C Dichte: 0,82 g/cm³ Flammpunkt: –34 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004863 CAS-Nummer: 75-33-2 EINECS: 200-861-4 UN: 2402 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4240 to 1.4270 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Color scale | ≤15 APHA |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...