2-Propanthiol 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Isopropylmercaptan, 2-Mercaptopropan, Isopropanthiol

131440500 131445000 131440025
ACRO131440500EA 23.4 EUR
ACRO131440500 ACRO131445000 ACRO131440025
2-Propanthiol 98%
2-Propanthiol
Formel: C₃H₈S
Siedepunkt: 57…60 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –131 °C
Dichte: 0,82 g/cm³
Flammpunkt: –34 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004863
CAS-Nummer: 75-33-2
EINECS: 200-861-4
UN: 2402
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤15 APHA


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR