Propionaldehyd 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Propanal
131510010
131510025
131510250
131510100
ACRO131510010EA
56.3
EUR
ACRO131510010
ACRO131510025
ACRO131510250
ACRO131510100
Propionaldehyd 97%
Propionaldehyd
Formel:
C₃H₆O Siedepunkt: 48 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –81 °C Dichte: 0,798 g/cm³ Flammpunkt: –40 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00007020 CAS-Nummer: 123-38-6 EINECS: 204-623-0 UN: 1275 ADR: 3,II Merck Index: 13,07915 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3610 to 1.3660 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
UV | at 260 nm A: ≤1.0 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |
Titration with NaOH | ≥99.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...