1H-Pyrazol 98%, rein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

131740250 131741000
ACRO131740250EA 51 EUR
ACRO131740250 ACRO131741000
1H-Pyrazol 98%, rein
1H-Pyrazol
Formel: C₃H₄N₂
Siedepunkt: 186 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 66…70 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005234
CAS-Nummer: 288-13-1
EINECS: 206-017-1
Merck Index: 12,08144

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 70 °C
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR