Isonicotinaldehyd 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
131840250
131845000
131841000
ACRO131840250EA
42.1
EUR
ACRO131840250
ACRO131845000
ACRO131841000
Isonicotinaldehyd 98%
Isonicotinaldehyd
Formel:
C₆H₅NO Siedepunkt: 77…78 °C (12 mmHg) Dichte: 1,138 g/cm³ Flammpunkt: 82 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00006425 CAS-Nummer: 872-85-5 EINECS: 212-832-3 UN: 1760 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5420 to 1.5450 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Chloride (Cl) | ≤0.003 % |
Iron (Fe) | ≤0.002 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.002 % |