2,6-Pyridindicarbonsäure 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Dipicolinsäure, DPA

131880250 131881000 131885000
ACRO131880250EA 27.4 EUR
ACRO131880250 ACRO131881000 ACRO131885000
2,6-Pyridindicarbonsäure 99%
2,6-Pyridindicarbonsäure
Formel: C₇H₅NO₄
Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 248…250 °C
Flammpunkt: 188 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006299
CAS-Nummer: 499-83-2
EINECS: 207-894-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.3 % (K.F.)
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR