3,4-Pyridindicarbonsäure 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Cinchomeronsäure

131890250
ACRO131890250EA 73.8 EUR
ACRO131890250
3,4-Pyridindicarbonsäure 97%
3,4-Pyridindicarbonsäure
Formel: C₇H₅NO₄
Molecular Weight: 167.12 g/mol
Siedepunkt: 529
Schmelzpunkt: 262 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006392
CAS-Nummer: 490-11-9
EINECS: 207-705-4
Merck Index: 13,02304

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR