3-Pyridinylessigsäurehydrochlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Pyridyl-3-acetic acid hydrochloride, 3-Pyridylacetic acid hydrochloride
131960025 131960250
ACRO131960025EA 46.4 EUR
ACRO131960025 ACRO131960250
3-Pyridinylessigsäurehydrochlorid 98%
2-(Pyridin-3-yl)acetic acid hydrochloride
CAS No.: 6419-36-9
Formel: C₇H₈ClNO₂
Schmelzpunkt: 160…161 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012819
CAS-Nummer: 6419-36-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -35° to -45° (20°C, 589 nm) (c=1, chloroform)