Chinoxalin 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
132221000
ACRO132221000EA 91.5 EUR
ACRO132221000
Chinoxalin 98+%
Quinoxaline
Formel: C₈H₆N₂
Molecular Weight: 130,15 g/mol
Siedepunkt: 220…223 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 29…34 °C
Dichte: 1,1485 g/cm³ (32 °C)
Flammpunkt: 98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006719
CAS-Nummer: 91-19-0
EINECS: 202-047-4
Merck Index: 12,08263
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to brown Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 34 °C
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure