D(−)-Salicin 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: α-Hydroxy-o-tolyl-β-D-glucopyranosid, (2R3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-[2-(hydroxymethyl)phenoxy]oxan-3,4,5-triol, Weidenbitter, Salicinum, Saligenin-β-D-glucopyranosid, 2-(Hydroxymethyl)phenyl-beta-D-glucopyranosid, Salicosid
132590250 132591000 132590050
ACRO132590250EA 212 EUR
ACRO132590250 ACRO132591000 ACRO132590050
D(−)-Salicin 99+%
D(−)-Salicin
Formel: C₁₃H₁₈O₇
Schmelzpunkt: 197…200 °C
Dichte: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006590
CAS-Nummer: 138-52-3
EINECS: 205-331-6
Merck Index: 12,08476
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥99.0 %
Specific optical rotation -59.5° to -63.5° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)