3-Aminoisoxazol 95%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

133530050 133530250
ACRO133530050EA 110 EUR
ACRO133530050 ACRO133530250
3-Aminoisoxazol 95%
3-Aminoisoxazole
Formel: C₃H₄N₂O
Siedepunkt: 226…228 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,38 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00038814
CAS-Nummer: 1750-42-1

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR