Salpetersäure 60% in Wasser, reinst

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

133620010 133620025 133620011 133620026
ACRO133620010EA 46.2 EUR
ACRO133620010 ACRO133620025 ACRO133620011 ACRO133620026
Salpetersäure 60% in Wasser, reinst
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Siedepunkt: ∼120 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –42 °C
Dichte: 1,33 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Titration with NaOH 59.0 to 63.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
NMR (31P-NMR) Consistent with structure
Elemental Analysis 7.6 to 8.2 % H
Specific optical rotation +78° to +86° (20°C, 589 nm) (c=0.8 in chloroform)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR