Aleuritic acid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
133730250
ACRO133730250EA
157
EUR
ACRO133730250
Aleuritic acid 95%
Aleuritic acid
Appearance: White to beige Crystalline powder
Formel:
C₁₆H₃₂O₅ Schmelzpunkt: 100…105 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00135596 CAS-Nummer: 533-87-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥94 % |
GC | ≥96.0 % |