4-Methoxyindol 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Methoxy-1H-indole, Indol-4-yl methyl ether

133905000
ACRO133905000EA 91.9 EUR
ACRO133905000
4-Methoxyindol 98%
4-Methoxyindol
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147,18 g/mol
Siedepunkt: 181…183 °C (24 mmHg)
Schmelzpunkt: 68…70 °C
MDL: MFCD00009737
CAS-Nummer: 4837-90-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Light beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR