4-Iodtoluol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
133940100 133940500 133941000
ACRO133940100EA 37.4 EUR
ACRO133940100 ACRO133940500 ACRO133941000
4-Iodtoluol 98%
4-Iodtoluol
Formel: C₇H₇I
Siedepunkt: 211,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 33…36 °C
Dichte: 1,68 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001059
CAS-Nummer: 624-31-7
EINECS: 210-841-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 36 °C
GC ≥97.5 %
Elemental Analysis 7.55 to 8.35 % N