4-Brom-2-fluoranilin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
134181000
ACRO134181000EA 94.7 EUR
ACRO134181000
4-Brom-2-fluoranilin 99%
4-Brom-2-fluoranilin
Formel: C₆H₅BrFN
Molecular Weight: 190,01 g/mol
Siedepunkt: 103…108 °C (13 mmHg)
Schmelzpunkt: 39…42 °C
Flammpunkt: 104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010221
CAS-Nummer: 367-24-8
EINECS: 206-685-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to grey to light brown Crystalline powder or crystals or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 42 °C
GC ≥98.5 %