9-Aminoacridin Hemihydrat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
134410010
ACRO134410010EA 62.5 EUR
ACRO134410010
9-Aminoacridin Hemihydrat 98%
9-Aminoacridin Hemihydrat
Formel: C₁₃H₁₀N₂·0.5H₂O
Schmelzpunkt: 230…235 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28040496
CAS-Nummer: 65944-23-2
EINECS: 201-995-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %
Specific optical rotation +85° to +95° (20°C, 589 nm) (c=0.5, methanol)