4-Acetyl-4-phenylpiperidine hydrochloride 99%
Lieferant: Thermo Scientific
134580050
ACRO134580050EA
156
EUR
ACRO134580050
4-Acetyl-4-phenylpiperidine hydrochloride 99%
4-Acetyl-4-phenylpiperidine hydrochloride
Appearance: Light yellow to beige Powder
Formel:
C₁₃H₁₇NO Schmelzpunkt: 232…234 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039037 CAS-Nummer: 10315-03-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |
GC | ≥98.5 % |