Cyclohexylammoniumchlorid 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Cyclohexylamine Hydrochloride
134655000
ACRO134655000EA
90.3
EUR
ACRO134655000
Cyclohexylammoniumchlorid 99%
Cyclohexylamine hydrochloride
Appearance: White to beige Crystalline powder or crystals
Formel:
C₆H₁₃N Molecular Weight: 135,64 g/mol Siedepunkt: 306 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 207 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00050540 CAS-Nummer: 4998-76-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | ≥207 °C |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
Titration with HClO4 | 98.5 to 101.5 % |