2-Methyl-1-pyrroline 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
135070250
ACRO135070250EA
108
EUR
ACRO135070250
2-Methyl-1-pyrroline 98%
2-Methyl-1-pyrroline
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formel:
C₅H₉N Molecular Weight: 83,13 g/mol Siedepunkt: 104…105 °C (760 mmHg) Dichte: 0,878 g/cm³ Flammpunkt: 11 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00128806 CAS-Nummer: 872-32-2 UN: 1993 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |