2-Butin 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

135140010 135140050
ACRO135140010EA 32.1 EUR
ACRO135140010 ACRO135140050
2-Butin 98%
2-Butin
Formel: C₄H₆
Siedepunkt: 27 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –32 °C
Dichte: 0,69 g/cm³
Flammpunkt: –25 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009275
CAS-Nummer: 503-17-3
EINECS: 207-962-2
UN: 1144
ADR: 3,I

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3920 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR