1-(1,2,3,6-Tetrahydro-4-pyridyl)-2-benzimidazolinone 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,3-Dihydro-1-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-2H-benzimidazole-2-one
135910010
ACRO135910010EA
101
EUR
ACRO135910010
1-(1,2,3,6-Tetrahydro-4-pyridyl)-2-benzimidazolinone 97%
1-(1,2,3,6-Tetrahydro-4-pyridyl)-2-benzimidazolinone
Appearance: Light yellow to beige Powder
Formel:
C₁₂H₁₃N₃O Molecular Weight: 215,26 g/mol Schmelzpunkt: 195…200 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00044827 CAS-Nummer: 2147-83-3 UN: 3259 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 195 to 200 °C |
Water | ≤5 % (K.F.) |
HPLC | ≥96.0 % |
UV Lambda max | 280 to 284 nm |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |