4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
136980250
ACRO136980250EA
82.5
EUR
ACRO136980250
4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinol 97%
4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinol
Appearance: Light beige Crystalline powder
Formel:
C₁₂H₁₄F₃NO Schmelzpunkt: 91…95 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00044832 CAS-Nummer: 2249-28-7 |