(3-Chlorpropyl)trimethoxysilan 98+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

137280250 137281000 137285000
ACRO137280250EA 25.5 EUR
ACRO137280250 ACRO137281000 ACRO137285000
(3-Chlorpropyl)trimethoxysilan 98+%
(3-Chlorpropyl)trimethoxysilan
Formel: ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Siedepunkt: 195…196 °C (750 mmHg)
Schmelzpunkt: -50 °C
Dichte: 1,07 g/cm³
Flammpunkt: 78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000997
CAS-Nummer: 2530-87-2
EINECS: 219-787-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation +16° to +20° (20°C, 589 nm) (c=5% in Methanol)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR