ω-Brom-3-nitroacetophenon 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Brom-3'-nitroacetophenon, Brommethyl-m-nitrophenylketon, 3-Nitrophenacylbromid, α-Brom-3-nitroacetophenon

137470250 137470050
ACRO137470250EA 65.2 EUR
ACRO137470250 ACRO137470050
ω-Brom-3-nitroacetophenon 97%
ω-Brom-3-nitroacetophenon
Formel: C₈H₆BrNO₃
Schmelzpunkt: 90…94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00024512
CAS-Nummer: 2227-64-7
EINECS: 218-764-0
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow-green to beige to light orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 94 °C
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR