DL-Weinsäure 99.5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(2R,3R)-rel-2,3-Dihydroxysuccinic acid, Racemic Acid
137875000
137870025
137871000
ACRO137875000EA
111
EUR
ACRO137875000
ACRO137870025
ACRO137871000
DL-Weinsäure 99.5%
DL-Tartaric acid
Appearance: White Crystalline powder
Formel:
C₄H₆O₆ Molecular Weight: 150.09 g/mol Schmelzpunkt: 200…206 °C Flammpunkt: 210 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151254 CAS-Nummer: 133-37-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 200 to 206 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
Specific optical rotation | -0.5° to +0.5° (20 °C, 589 nm) (c=20, H2O) |
Titration with NaOH | ≥99.4 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |