1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
138200250
ACRO138200250EA 41.9 EUR
ACRO138200250
1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin 95%
1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin
Formel: C₉H₁₁N
Molecular Weight: 133,19 g/mol
Siedepunkt: 232…233 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 1,06 g/cm³
Flammpunkt: 98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006896
CAS-Nummer: 91-21-4
EINECS: 202-050-0
UN: 2735
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5665 to 1.5685 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %