3,3'-Thiodipropionsäure 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 3,3-Thiodipropionic acid

138750250 138755000 138750025
ACRO138750250EA 19.7 EUR
ACRO138750250 ACRO138755000 ACRO138750025
3,3'-Thiodipropionsäure 99%
3,3'-Thiodipropionsäure
Formel: C₆H₁₀O₄S
Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 130…133 °C
Dichte: 1,496 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 128 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002781
CAS-Nummer: 111-17-1
EINECS: 203-841-3
Merck Index: 12,09468

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 133 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR