Thiophenol 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Benzolthiol, Phenylmercaptan, Mercaptobenzol

138870010 138870250 138875000 138870050
ACRO138870010EA 159 EUR
ACRO138870010 ACRO138870250 ACRO138875000 ACRO138870050
Thiophenol 99%
Thiophenol
Formel: C₆H₆S
Molecular Weight: 110.18 g/mol
Siedepunkt: 167…169 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 1.078 g/cm³
Flammpunkt: 50 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004826
CAS-Nummer: 108-98-5
EINECS: 203-635-3
UN: 2337
ADR: 6.1
Merck Index: 12,09492

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5880 to 1.5900 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR