m-Toluylsäure 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

139050010 139050050 139051000
ACRO139050010EA 86.6 EUR
ACRO139050010 ACRO139050050 ACRO139051000
m-Toluylsäure 99%
m-Toluylsäure
Formel: C₈H₈O₂
Siedepunkt: 263 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 108…112 °C
Dichte: 1,054 g/cm³
Flammpunkt: 150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002523
CAS-Nummer: 99-04-7
EINECS: 202-723-9
Merck Index: 12,09673

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Light yellow to light beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 112 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR